Documentos Principais
47837
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-Homoglu(OtBu)-OH
≥96.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-3-(Fmoc-amino)adipic acid 6-tert-butyl ester, Fmoc-L-β-homoglutamic acid 6-tert-butyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H29NO6
Número CAS:
Peso molecular:
439.50
Beilstein:
8019724
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Ensaio
≥96.0% (HPLC)
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)CC[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C25H29NO6/c1-25(2,3)32-23(29)13-12-16(14-22(27)28)26-24(30)31-15-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,16,21H,12-15H2,1-3H3,(H,26,30)(H,27,28)/t16-/m0/s1
chave InChI
XPCDWOCHPTYDPV-INIZCTEOSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)