478253
3-Chloro-2-methylphenyl isocyanate
98%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.56 (lit.)
pb
95 °C/9 mmHg (lit.)
densidade
1.247 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(Cl)cccc1N=C=O
InChI
1S/C8H6ClNO/c1-6-7(9)3-2-4-8(6)10-5-11/h2-4H,1H3
chave InChI
NGQMCUWZGVMILT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
derivatives.