Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.412 (lit.)
p.e.
133-134 °C (lit.)
densidade
0.745 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CCCCNCCC
InChI
1S/C7H17N/c1-3-5-7-8-6-4-2/h8H,3-7H2,1-2H3
chave InChI
CWYZDPHNAGSFQB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
77.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
25 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)