477559
4-Bromo-2-fluorobenzyl bromide
98%
Sinônimo(s):
4,α-Dibromo-2-fluorotoluene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
33-36 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc(Br)ccc1CBr
InChI
1S/C7H5Br2F/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10/h1-3H,4H2
chave InChI
XMHNLZXYPAULDF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges