Documentos Principais
477451
Sigma-Aldrich
Triethanolamine aluminate barium salt
Sinônimo(s):
[μ3-[[2,2′-[[2-(Hydroxy-κO)ethyl]imino-κN]bis[ethanolato-κO:κO]](2-)]]bis[[[2,2′,2′′-(nitrilo-κN)tris[ethanolato-κO]](3-)]aluminum]barium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H37Al2BaN3O9
Número CAS:
Peso molecular:
630.79
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
core: barium
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
[Ba++].OCCN(CCO[Al-]12OCCN(CCO1)CCO2)CCO[Al-]34OCCN(CCO3)CCO4
InChI
1S/C6H13NO3.2C6H12NO3.2Al.Ba/c3*8-4-1-7(2-5-9)3-6-10;;;/h8H,1-6H2;2*1-6H2;;;/q-2;2*-3;2*+3;+2
chave InChI
LMRQYWULUTVMDD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)