Documentos Principais
477281
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Epoxy-9-decene
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18O
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]25/D +13°, neat
pb
39.5-40.5 °C/0.3 mmHg (lit.)
densidade
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=CCCCCCC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-9-11-10/h2,10H,1,3-9H2/t10-/m1/s1
chave InChI
FCZHJHKCOZGQJZ-SNVBAGLBSA-N
Descrição geral
(R)-1,2-Epoxy-9-decene is a chiral epoxide used to prepare 4-substituted oxetane-2-ones.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
An effective protocol for the synthesis enantiomerically pure 4-substituted oxetane-2-ones
Balakier T, et al.
Tetrahedron, 69(24), 4990-4993 (2013)