Documentos Principais
476811
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(1H-imidazol-1-yl)benzoate
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H10N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
202.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
pf
124-127 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1)-n2ccnc2
InChI
1S/C11H10N2O2/c1-15-11(14)9-2-4-10(5-3-9)13-7-6-12-8-13/h2-8H,1H3
chave InChI
KUBBZTZQWIGHFH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Methyl 4-(1H-imidazol-1-yl)benzoate is a imidazole derivative. It is a heterocyclic building block used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)