47637
Fmoc-Trp-OH
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Fmoc-L-tryptophan
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]20/D −29±1°, c = 1% in DMF
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
pf
182-185 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C26H22N2O4/c29-25(30)24(13-16-14-27-23-12-6-5-7-17(16)23)28-26(31)32-15-22-20-10-3-1-8-18(20)19-9-2-4-11-21(19)22/h1-12,14,22,24,27H,13,15H2,(H,28,31)(H,29,30)/t24-/m0/s1
chave InChI
MGHMWKZOLAAOTD-DEOSSOPVSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?