Documentos
8.52207
Sigma-Aldrich
Fmoc-Trp-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-Trp-OH, N-α-Fmoc-L-tryptophan
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H22N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
426.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
252-706-5
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥96.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C26H22N2O4/c29-25(30)24(13-16-14-27-23-12-6-5-7-17(16)23)28-26(31)32-15-22-20-10-3-1-8-18(20)19-9-2-4-11-21(19)22/h1-12,14,22,24,27H,13,15H2,(H,28,31)(H,29,30)/p-1/t24-/m0/s1
chave InChI
MGHMWKZOLAAOTD-DEOSSOPVSA-M
Descrição geral
Building block for introduction of typtophan by Fmoc SPPS. Superceded by Fmoc-Trp(Boc)-OH.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Ligação
Replaces: 04-12-1035
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (25 mmole in 50 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3