Documentos Principais
476315
Sigma-Aldrich
4,4′-Diaminobenzanilide
98%
Sinônimo(s):
4,4′-Diaminodiphenylamide, 4-Amino-N -(4-aminophenyl)benzamide, 4-Aminobenzoyl-4′-aminoanilide, N -(4-Aminophenyl)-4-aminobenzamide
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H4CONHC6H4NH2
Número CAS:
Peso molecular:
227.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
pf
205-207 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(NC(=O)c2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C13H13N3O/c14-10-3-1-9(2-4-10)13(17)16-12-7-5-11(15)6-8-12/h1-8H,14-15H2,(H,16,17)
chave InChI
XPAQFJJCWGSXGJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
G Della Porta et al.
Cancer letters, 14(3), 329-336 (1981-12-01)
4,4'-Diaminobenzanilide and 4,4'-diaminoazobenzene were administered in the diet to BALB/c mice at 100, 300 and 600 ppm dose levels for 60 weeks. The animals were kept under observation until 140 weeks of age when the experiment was terminated. Control and
[Evaluation of mutagenic activity of some chemical combinations].
E V Kleĭmenova et al.
Gigiena i sanitariia, (11-12)(11-12), 65-67 (1992-11-01)