Key Documents
476285
Sigma-Aldrich
2,2′,5,5′-Tetrachlorobenzidine
85%
About This Item
Fórmula linear:
[-C6H2(Cl)2-4-NH2]2
Número CAS:
Peso molecular:
322.02
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Ensaio
85%
Impurezas
<15% water
pf
135-140 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(Cl)c(cc1Cl)-c2cc(Cl)c(N)cc2Cl
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)