Key Documents
476102
Sigma-Aldrich
3-Pyridyl isothiocyanate
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4N2S
Número CAS:
Peso molecular:
136.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.665 (lit.)
pb
231-233 °C (lit.)
densidade
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
S=C=Nc1cccnc1
InChI
1S/C6H4N2S/c9-5-8-6-2-1-3-7-4-6/h1-4H
chave InChI
VMSZFBSYWXMXRF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-Pyridyl isothiocyanate (Py NCS) is an iothiocyanate derivative. Its enthalpy of vaporization at boiling point (505.15K) is 44.379kjoule/mol.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 522-522 (2014)