Documentos Principais
47527
Sigma-Aldrich
Fmoc-Arg(NO2)-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Nα-Fmoc-Nω-nitro-L-arginine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H23N5O6
Número CAS:
Peso molecular:
441.44
Beilstein:
7060334
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N[N+]([O-])=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C21H23N5O6/c22-20(25-26(30)31)23-11-5-10-18(19(27)28)24-21(29)32-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,24,29)(H,27,28)(H3,22,23,25)/t18-/m0/s1
chave InChI
RXMHIKWOZKQXCJ-SFHVURJKSA-N
Descrição geral
may contain ~8% (w/w) solvent
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)