Documentos
475165
Sigma-Aldrich
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)chromium(II)
96%
Sinônimo(s):
Decamethylchromocene
About This Item
Fórmula linear:
Cr(C5(CH3)5)2
Número CAS:
Peso molecular:
322.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
96%
forma
powder or crystals
adequação da reação
core: chromium
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cr].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.Cr/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;/h2*1-5H3;
chave InChI
GEYKKJXGTKHSDI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3