Documentos Principais
47513
Sigma-Aldrich
Fmoc-Thr(Bzl)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Fmoc-O-benzyl-L-threonine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H25NO5
Número CAS:
Peso molecular:
431.48
Beilstein:
6353662
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Ensaio
≥98.0% (TLC)
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](OCc1ccccc1)[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O
InChI
1S/C26H25NO5/c1-17(31-15-18-9-3-2-4-10-18)24(25(28)29)27-26(30)32-16-23-21-13-7-5-11-19(21)20-12-6-8-14-22(20)23/h2-14,17,23-24H,15-16H2,1H3,(H,27,30)(H,28,29)/t17-,24+/m1/s1
chave InChI
UCDMMWCWPVCHLL-OSPHWJPCSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)