Documentos Principais
575259
Sigma-Aldrich
Europium(III) bromide hydrate
≥99.99% trace metals basis
Selecione um tamanho
5 G
R$ 695,00
R$ 695,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 695,00
About This Item
Fórmula linear:
EuBr3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
391.68 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 695,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
for analytical purposes
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: europium
Impurezas
≤100 ppm Trace Metal impurities Analysis
pf
>702 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].Br[Eu](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Eu.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
chave InChI
OGMPIQQAKMSLKG-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.