Documentos Principais
473758
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2OCH2CH(NH2)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
181.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D +4°, c = 1 in methylene chloride
p.e.
307 °C (lit.)
pf
34-37 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ether
hydroxyl
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H](CO)COCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO2/c11-10(6-12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,12H,6-8,11H2/t10-/m1/s1
chave InChI
ZJUOMDNENVWMPL-SNVBAGLBSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)