Documentos Principais
473073
Sigma-Aldrich
Methyl (S)-(−)-3-hydroxy-5-oxo-1-cyclopentene-1-heptanoate
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H20O4
Número CAS:
Peso molecular:
240.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D −10.4°, c = 1 in chloroform
pureza óptica
ee: 97% (HPLC)
pf
59-62 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCCCCCC1=C[C@@H](O)CC1=O
InChI
1S/C13H20O4/c1-17-13(16)7-5-3-2-4-6-10-8-11(14)9-12(10)15/h8,11,14H,2-7,9H2,1H3/t11-/m1/s1
chave InChI
PQKUWAVOSCVDCT-LLVKDONJSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)