Documentos
472026
Sigma-Aldrich
1-Adamantyl fluoroformate
≥90%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H15FO2
Número CAS:
Peso molecular:
198.23
Beilstein:
3590131
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥90%
forma
solid
pf
30-32 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(=O)OC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H15FO2/c12-10(13)14-11-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-11/h7-9H,1-6H2/t7-,8+,9-,11-
chave InChI
PNLZKVOKOVFGMZ-KJZNFTALSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges