473006
(1S,4S)-(+)-2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
97%
Sinônimo(s):
(1S,4S)-2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]23/D +22°, c = 1 in H2O
pf
300 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br.Br.C1N[C@@H]2CN[C@H]1C2
InChI
1S/C5H10N2.2BrH/c1-4-2-6-5(1)3-7-4;;/h4-7H,1-3H2;2*1H/t4-,5-;;/m0../s1
chave InChI
ISYQWKOXKGJREA-RSLHMRQOSA-N
Aplicação
- A starting material for the synthesis of chiral diazabicyclic ligands, applicable in the preparation of dicopper(II) complexes.[1]
- A precursor in the preparation of diazabicyclo[2.2.1]heptane derivatives as catalysts, which are applicable in the asymmetric catalysis reactions.[2]
- An organocatalyst in Biginelli reaction of aromatic aldehydes with ethyl acetoacetate and urea.[3]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?