Documentos Principais
47295
Sigma-Aldrich
4-(Fmoc-amino)-1-butanol
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
9-Fluorenylmethyl N-(4-hydroxybutyl)carbamate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H21NO3
Peso molecular:
311.37
Beilstein:
7936368
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
pf
113-118 °C
grupo funcional
Fmoc
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C19H21NO3/c21-12-6-5-11-20-19(22)23-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18,21H,5-6,11-13H2,(H,20,22)
chave InChI
UJTTUOLQLCQZEA-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)