Documentos Principais
471135
Sigma-Aldrich
D-Lactal
97%
Sinônimo(s):
1,5-Anhydro-2-deoxy-4-O-β-D-galactopyranosyl-D-arabinohex-1-enitol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H20O9
Número CAS:
Peso molecular:
308.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +26.5°, c = 1 in H2O
pf
196-199 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1OC=C[C@@H](O)[C@@H]1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C12H20O9/c13-3-6-8(16)9(17)10(18)12(20-6)21-11-5(15)1-2-19-7(11)4-14/h1-2,5-18H,3-4H2/t5-,6-,7-,8+,9+,10-,11+,12+/m1/s1
chave InChI
HNXRLRRQDUXQEE-ALURDMBKSA-N
Aplicação
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)