470198
2-(Isopropylamino)ethanol
70%
Sinônimo(s):
N-Isopropylethanolamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
70%
Impurezas
30% N-isopropyl-2,2′-iminodiethanol
índice de refração
n20/D 1.441 (lit.)
p.e.
172 °C (lit.)
densidade
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)NCCO
InChI
1S/C5H13NO/c1-5(2)6-3-4-7/h5-7H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
RILLZYSZSDGYGV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
172.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
78 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?