Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.511 (lit.)
pb
112-112.5 °C/0.8 mmHg (lit.)
densidade
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)(O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C12H18O/c1-3-12(2,13)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,13H,3,9-10H2,1-2H3
chave InChI
AEJRTNBCFUOSEM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter