Documentos Principais
47015
Sigma-Aldrich
1-Fluoro-4-hydroxy-1,4-diazoniabicyclo[2,2,2]octane bis(tetrafluoroborate) on aluminum oxide
≥95.0% (T)
Sinônimo(s):
Accufluor, Accufluor NFTh, Accufluor NFTh
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95.0% (T)
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F.O[N+]12CC[N+](F)(CC1)CC2
InChI
1S/C6H13FN2O.2BF4/c7-8-1-4-9(10,5-2-8)6-3-8;2*2-1(3,4)5/h10H,1-6H2;;/q+2;2*-1
chave InChI
DRMMNFGYCLJZKD-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Selective fluorinating agent[1][2]
Informações legais
Accufluor is a trademark of Honeywell International Inc.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
S. Stavber et al.
Tetrahedron Letters, 36, 6769-6769 (1995)
S. Stavber et al.
Synlett, 693-693 (1996)
Development of GSKDevelopment of GSK's reagent guides ? embedding sustainability into reagent selections reagent guides ? embedding sustainability into reagent selection.
Adams JP, et al.
Green Chemistry, 15, 1542-1549 (2013)