Documentos Principais
470120
Sigma-Aldrich
2-(Difluoromethoxy)aniline
97%
About This Item
Fórmula linear:
F2CHOC6H4NH2
Número CAS:
Peso molecular:
159.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.505 (lit.)
p.e.
205 °C (lit.)
densidade
1.272 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccccc1OC(F)F
InChI
1S/C7H7F2NO/c8-7(9)11-6-4-2-1-3-5(6)10/h1-4,7H,10H2
chave InChI
CGNAIUUCOVWLLL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)