Documentos Principais
470104
Sigma-Aldrich
4-(Difluoromethoxy)benzoic acid
98%
About This Item
Fórmula linear:
F2CHOC6H4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
188.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
169-171 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(OC(F)F)cc1
InChI
1S/C8H6F2O3/c9-8(10)13-6-3-1-5(2-4-6)7(11)12/h1-4,8H,(H,11,12)
chave InChI
BSNNYLYELGBSBA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-(Difluoromethoxy)benzoic acid is a p-difluoromethoxy substituted benzoic acid.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthetic Applications of Difluorocarbene I. The Preparation of Some Aryl Difluoromethyl Ethers, Thioethers and Sulphones.
De Cat A, et al.
Bull. Soc. Chim. Belg., 74(5-6), 270-280 (1965)