469866
Tetrakis(diethylamido)titanium(IV)
99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
TDEAT, Tetrakis(diethylamino)titanium(IV), Titanium(IV) tetrakis(diethylamide)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.999% trace metals basis
forma
liquid
adequação da reação
core: titanium
reagent type: catalyst
índice de refração
n20/D 1.536 (lit.)
pb
112 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)[Ti](N(CC)CC)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/4C4H10N.Ti/c4*1-3-5-4-2;/h4*3-4H2,1-2H3;/q4*-1;+4
chave InChI
VJDVOZLYDLHLSM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-19.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-28.8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Artigos
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.