Documentos
46910
Sigma-Aldrich
(±)-1-(9-Fluorenyl)ethanol
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
α-Methylfluorene-9-methanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H14O
Número CAS:
Peso molecular:
210.27
Beilstein:
2450427
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
pf
102-104 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)C1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C15H14O/c1-10(16)15-13-8-4-2-6-11(13)12-7-3-5-9-14(12)15/h2-10,15-16H,1H3
chave InChI
YSCDFPXLCCWBIS-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3