Documentos
468266
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) 2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenyl ether methacrylate solution
average Mn ~1,600, 60 wt. % in methacrylic acid/water
About This Item
Fórmula linear:
H2C=C(CH3)CO2(CH2CH2O)nC6H2[CH(CH3)C6H5)]3
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
peso molecular
average Mn ~1,600
contém
150-250 ppm MEHQ as stabilizer
20% water
concentração
60 wt. % in methacrylic acid/water
índice de refração
n20/D 1.462
viscosidade
150-175 cP(lit.)
densidade
1.09 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCO.CC(=C)C(O)=O.CC(c1ccccc1)c2cc(C(C)c3ccccc3)c(O)c(c2)C(C)c4ccccc4
Aplicação
Copolymerizable surfactant and associative thickener in latex polymers.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
113 °C