Documentos Principais
458791
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol phenyl ether methacrylate
contains 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 200 ppm hydroquinone as inhibitor
Sinônimo(s):
2-Phenoxyethyl methacrylate
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 392,00
500 ML
R$ 1.396,00
R$ 392,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 ML
R$ 392,00
500 ML
R$ 1.396,00
About This Item
Fórmula linear:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2OC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
206.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 392,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
contém
200 ppm hydroquinone as inhibitor
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.513 (lit.)
p.e.
183 °C (lit.)
densidade
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C12H14O3/c1-10(2)12(13)15-9-8-14-11-6-4-3-5-7-11/h3-7H,1,8-9H2,2H3
chave InChI
CEXQWAAGPPNOQF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)