466301
Nickel(II) iodide
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Nickel diiodide, Nickel iodide, Nickelous iodide
About This Item
alcohols: slightly soluble(lit.)
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
powder
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
797 °C (lit.)
solubilidade
H2O: slightly soluble(lit.)
alcohols: slightly soluble(lit.)
densidade
5.83 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
I[Ni]I
InChI
1S/2HI.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
BFSQJYRFLQUZKX-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.