Key Documents
466298
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) iodide
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Gadolinium iodide, Gadolinium triiodide
About This Item
Fórmula linear:
GdI3
Número CAS:
Peso molecular:
537.96
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
anhydrous
Ensaio
99.99% trace metals basis
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: gadolinium
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
pf
926 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
I[Gd](I)I
InChI
1S/Gd.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
chave InChI
IZZTUGMCLUGNPM-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.