465887
trans-3,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid
98%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
solid
pf
166-169 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(=C(\[H])c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C11H6F6O2/c12-10(13,14)7-3-6(1-2-9(18)19)4-8(5-7)11(15,16)17/h1-5H,(H,18,19)/b2-1+
chave InChI
IZKCKOPHMWHBHR-OWOJBTEDSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3