Documentos Principais
D183407
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethyl-γ-pyrone
99%
Sinônimo(s):
2,6-Dimethyl-4H-pyran-4-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
124.14
Beilstein:
107418
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
248-250 °C (lit.)
pf
133-137 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(=O)C=C(C)O1
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-3-7(8)4-6(2)9-5/h3-4H,1-2H3
chave InChI
VSYFZULSKMFUJJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,6-Dimethyl-γ-pyrone can be used as a starting material to prepare:
  • C16-C28 spiroketal fragment of altohyrtin A.[1]
  • 1-Ethyl-2,6-dimethyl-4-hydroxy pyridinium halides.[2]
  • 2-{2,6-Bis-[2-(4-dimethylamino-phenyl)-vinyl]-pyran-4-ylidene}-malononitrile, applicable in two-photon technology.[3]
  • Pyran-derived polyurethanes for nonlinear optical (NLO) applications.[4]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis, structural, thermal and optical studies of 1-ethyl-2, 6-dimethyl-4-hydroxy pyridinium halides
Dhanuskodi S, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 64(2), 504-511 (2006)
Synthesis and second-harmonic generation study of DCM-containing polyurethane
Yoon C-B, et al.
Synthetic Metals, 117(1-3), 233-235 (2001)
Synthesis of the C16-C28 Spiroketal Subunit of Spongistatin 1 (Altohyrtin A): The Pyrone Approach
Crimmins MT and Katz JD
Organic Letters, 2(7), 957-960 (2000)
Two-photon absorption properties of malononitrile derivatives
Zhao Y, et al.
Optical Materials, 29(9), 1206-1210 (2007)
Karen A Nolan et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(24), 6246-6254 (2006-10-03)
From in silico docking and COMPARE analysis, novel inhibitors of human NAD(P)H quinone oxidoreductase (NQO1) have been identified from the NCI compound database, the most potent of which has an observed IC(50) of 0.7muM. The inhibitors exhibit a diverse range