Documentos Principais
462535
Sigma-Aldrich
Polybutadiene-graft-poly(methyl acrylate-co-acrylonitrile)
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
densidade
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=CC=C.C=CC#N.COC(=O)C=C
Aplicação
Packaging containers.
Características e benefícios
Good gas barrier properties, excellent chemical resistance, high film clarity and scratch resistance.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)