Documentos
462187
Sigma-Aldrich
1,3-Diimino-5,6-bis(octyloxy)isoindoline
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H39N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
401.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
solid
pf
122-125 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCOc1cc2C(=N)NC(=N)c2cc1OCCCCCCCC
InChI
1S/C24H39N3O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-28-21-17-19-20(24(26)27-23(19)25)18-22(21)29-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16H2,1-2H3,(H3,25,26,27)
chave InChI
BSEHMIIRKOOGMD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1,3-Diimino-5,6-bis(octyloxy)isoindoline (3-Imino-5,6-dioctoxyisoindol-1-amine) is a heterocyclic building block useful in chemical synthesis studies.
Aplicação
  • reactant in template condensation reaction
  • reactant in synthesis of nonmetalated triazolephthalocyanine derivatives
  • reactant for synthesis of Group VIA metal octaalkoxymetallophthalocyanines
  • reactant for preparation of nickel and zinc phthalocyaninato-triazolehemiporphyrazinato complexes
  • reactant for preparation of unsymmetric substituted push-pull phthalocyanines
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3