Documentos Principais
46087
Sigma-Aldrich
Dichloro(ethyl)methylsilane
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
Ethylmethyldichlorosilane
About This Item
Fórmula linear:
C2H5Si(CH3)Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
143.09
Beilstein:
1361374
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.419 (lit.)
p.e.
100 °C (lit.)
densidade
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H8Cl2Si/c1-3-6(2,4)5/h3H2,1-2H3
chave InChI
PNECSTWRDNQOLT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)