Documentos Principais
46083
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetrapropionic acid
≥97.0% (calc. based on dry substance)
Sinônimo(s):
3,3′,3″,3″′-(Ethylenedinitrilo)tetrapropionic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H24N2O8
Número CAS:
Peso molecular:
348.35
Beilstein:
1716926
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.0% (calc. based on dry substance)
Formulário
solid
Impurezas
5-10% water
pf
178-181 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCN(CCN(CCC(O)=O)CCC(O)=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C14H24N2O8/c17-11(18)1-5-15(6-2-12(19)20)9-10-16(7-3-13(21)22)8-4-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
chave InChI
KWYJDIUEHHCHCZ-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Complexing agent; the stability constant with Cu(II) (about 18) is much larger than with other cations
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
L.H.J. Lajunen et al
Acta Chemica Scandinavica, 43, 2-2 (1989)