Documentos
46052
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trichloroethyl acetate
≥98.0% (GC)
About This Item
Fórmula linear:
CH3COOCH2CCl3
Número CAS:
Peso molecular:
191.44
Beilstein:
1757888
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.457
densidade
1.401 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H5Cl3O2/c1-3(8)9-2-4(5,6)7/h2H2,1H3
chave InChI
XHAXVDWUMCHTCY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2,2,2-Trichloroethyl acetate is used as acetyl donor in anhydrous, enzyme-catalyzed enantioselective acetylations.
Aplicação
2,2,2-Trichloroethyl acetate may be used in the enzyme catalyzed synthesis of enantiomerically pure prostaglandin intermediate, (1S,4R)-(-)-4-hydroxy-2-cyclopentenyl acetate.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
F. Theil et al.
Synthesis, 540-540 (1988)
G. Carrea et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1057-1057 (1989)
M.A. Djadchenko et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2001-2001 (1989)
M. Therisod et al.
Journal of the American Chemical Society, 108, 5638-5638 (1986)
Synthesis of (1S, 4R)-(-)-4-Hydroxy-2-cyclopentenyl Acetate by a Highly Enantioselective Enzyme-Catalyzed Transesterification in Organic Solvents
Theil F, et al.
Synthesis, 07, 540-541 (1988)