Documentos
460133
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) monolaurate
average Mn ~400
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol 400 monolaurate
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
peso molecular
average Mn ~400
índice de refração
n20/D 1.455
pb
>260 °C (lit.)
índice de hidroxila
140 mg KOH/g
valor de iodo
10
solubilidade
toluene, ethanol and acetone: soluble (dispersible in water)
densidade
0.985 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
OCCO.CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H28O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14(16)17-13-12-15/h15H,2-13H2,1H3
chave InChI
CTXGTHVAWRBISV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Plasticizer, surfactant.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
V V Dmitriev et al.
Mikrobiologiia, 57(2), 223-230 (1988-03-01)
Yeasts capable of utilizing the non-ionogenic surfactant Laurox-9 were identified as Cryptococcus humicolus (Daszewska) Golubev and Rhodotorula mucilaginosa (Jöerg) Harrison. IR spectrometry used for the quantitative assay of Laurox-9 showed that R. mucilaginosa utilized it as a sole carbon source.