459550
4′-Methyl-2-biphenylcarboxylic acid
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pf
146-148 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C14H12O2/c1-10-6-8-11(9-7-10)12-4-2-3-5-13(12)14(15)16/h2-9H,1H3,(H,15,16)
chave InChI
ZSTUEICKYWFYIC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3