Documentos
459305
Sigma-Aldrich
Fmoc-Arg-OH
97%
Sinônimo(s):
Nα-Fmoc-L-arginine, Nα-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-arginine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H24N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
396.44
Beilstein:
4828015
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D +8°, c = 1 in DMF
Impurezas
<3% water
pf
145-150 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H24N4O4/c22-20(23)24-11-5-10-18(19(26)27)25-21(28)29-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,25,28)(H,26,27)(H4,22,23,24)/t18-/m0/s1
chave InChI
DVBUCBXGDWWXNY-SFHVURJKSA-N
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Fmoc-Ser-OH &#8805;97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Sigma-Aldrich
47601
Fmoc-Ser-OH