Documentos Principais
45897
Sigma-Aldrich
3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate
mixture of isomers, >97.0% (sum of isomers, GC)
Selecione um tamanho
500 ML
R$ 392,00
R$ 392,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 ML
R$ 392,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
196.29
Beilstein:
1722815
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 392,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
>97.0% (sum of isomers, GC)
índice de refração
n20/D 1.462
p.e.
236-242 °C (lit.)
densidade
0.913 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8+
chave InChI
HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Bio-degradation of acetates of geraniol, nerol & citronellol by P. incognita: isolation & identification of metabolites.
K M Madyastha et al.
Indian journal of biochemistry & biophysics, 20(3), 136-140 (1983-06-01)