Documentos Principais
457035
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
95%
Sinônimo(s):
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H4CH2CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
218.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
pf
106-110 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O2/c11-10(12,13)8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(14)15/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,14,15)
chave InChI
OEIUMLSCWINLBB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
3-[4-(Trifluoromethyl) phenyl] propanoic acid.
Guan J-N, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 65(4), o844-o844 (2009)