Documentos
456691
Sigma-Aldrich
Disperse Black 9
Dye content 97 %
Sinônimo(s):
2,2′-[4-(4-Aminophenylazo)phenylimino]diethanol
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H4N=NC6H4N(CH2CH2OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
300.36
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
forma
powder
composição
Dye content, 97%
pf
157-160 °C (lit.)
λmax
461 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥20000 at 458-464 nm in H2O
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)N(CCO)CCO
InChI
1S/C16H20N4O2/c17-13-1-3-14(4-2-13)18-19-15-5-7-16(8-6-15)20(9-11-21)10-12-22/h1-8,21-22H,9-12,17H2
chave InChI
NZKTVPCPQIEVQT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3