Key Documents
456578
Sigma-Aldrich
Poly(1,3-propylene glutarate)
average Mw ~7,100, average Mn ~5,500
Sinônimo(s):
Poly(trimethylene glutarate)
About This Item
Fórmula linear:
[O(CH2)3O2C(CH2)3CO]n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
forma
solid
peso molecular
average Mn ~5,500
average Mw ~7,100
temperatura de transição
Tg −56 °C
Tm 48 °C (DSC at peak)
cadeia de caracteres SMILES
OCCCO.OC(=O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C5H8O4.C3H8O2/c6-4(7)2-1-3-5(8)9;4-2-1-3-5/h1-3H2,(H,6,7)(H,8,9);4-5H,1-3H2
chave InChI
XJSADXSITAJNBH-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)