Documentos Principais
456381
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromo-3-decylthiophene
97%
Sinônimo(s):
2,5-Dibromo-3-decylthiophene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H22Br2S
Número CAS:
Peso molecular:
382.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.538 (lit.)
p.e.
168-170 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.372 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCc1cc(Br)sc1Br
InChI
1S/C14H22Br2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13(15)17-14(12)16/h11H,2-10H2,1H3
chave InChI
CQDSRZZKSUNTSB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Conducting polymer precursor.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Journal of the American Chemical Society, 117, 233-233 (1995)
Artigos
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.