Documentos Principais
455415
Sigma-Aldrich
Ammonium tetrakis(3-chlorophenyl)borate
95%
About This Item
Fórmula linear:
NH4B(C6H4Cl)4
Número CAS:
Peso molecular:
475.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
Impurezas
1 wt. % ethyl alcohol
pf
199-203 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[NH4+].Clc1cccc(c1)[B-](c2cccc(Cl)c2)(c3cccc(Cl)c3)c4cccc(Cl)c4
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)