Documentos Principais
455369
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(CF3)COCl
Número CAS:
Peso molecular:
226.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
pb
194 °C (lit.)
densidade
1.465 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cccc(c1C(Cl)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3ClF4O/c9-7(14)6-4(8(11,12)13)2-1-3-5(6)10/h1-3H
chave InChI
ZDRYDSJMVRRAAF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)